Learn More
Cloruro de aluminio hexahidrato, grado reactivo, Ricca Chemical
Código de producto. 31749840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31749840 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 31749840 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCA0250500B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Reagent grade aluminum chloride hexahydrate suitable for laboratory and industrial applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 500 g
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Fórmula molecular AlCl3H12O6
Número MDL MFCD00149134
Clave InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC aluminium(3+) hexahydrate trichloride
Peso molecular (g/mol) 241.42
Grado Reactivo