Learn More
Cloruro de aluminio hexahidrato, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 100°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| pH | 2.5 |
| Forma física | Agregados cristalinos |
| Cantidad | 250 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,337 |
| Información de solubilidad | Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Aluminum chloride hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium chloride,hexahydrate