Learn More
Cloruro de aluminio hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407087 250 g 250 g
11497077 1000 g 1000 g
11417087 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14437.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las preparaciones farmacéuticas de cloruro de aluminio hexahidrato se utilizan para tratar la hiperhidrosis, una condición que implica una sudoración excesiva. También se emplea en desodorantes, preparaciones antitranspirantes, tejidos de teñido, refinación de crudo, acabado textil, fabricación de papel de pergamino, conservación de la madera y desinfección de establos. Además, se usa como un reactivo en la síntesis orgánica. El cloruro de aluminio hexahidrato también es útil en el proceso de tratamiento de agua, la medicina y los productos cosméticos.
Solubilidad
Altamente soluble en agua. Soluble en alcohol, éter, glicerol, propilenglicol y acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-13-6
Fórmula molecular AlCl3H12O6
Peso molecular (g/mol) 241.42
Número MDL MFCD00149134
Clave InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride hexahydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
pH 2.5
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Densidad 2.398
Número UN UN3260
Índice Merck 14,337
Información de solubilidad Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.43 (133.34 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride he