Learn More
Bochem™ Palas para productos químicos de aluminio
Código de producto. 10524651
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10524651 210 mm cada uno
10718291 430 mm 1 PCS
10769461 185 mm cada uno
10050891 135 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10524651 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con aluminio. Bochem™ Las palas químicas de aluminio vienen en muchos tamaños.
  • Cuchara para productos químicos
  • Fabricado con aluminio
  • Disponible en muchos tamaños
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 160 mL
Tipo de producto Cuchara química
Diámetro exterior (métrico) 37mm
Material Aluminio
Longitud (métrico) 210 mm