Learn More
Haldenwanger™ Crisol achaparrado cónico cerámico de aluminio
Código de producto. 10291971
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
40mL
60mL
80mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10291971 60mL 1 PCS
10757591 10 ml cada uno
10383621 25 ml 1 PCS
10493711 40mL 1 PCS
10445831 80mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10291971 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALSINTTIEGEL*B/2
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos crisoles para aplicaciones generales de laboratorio. Los crisoles de perfil achaparrado cónicos de cerámica de aluminio Haldenwanger™ son resistentes a una gran variedad de ácidos y álcalis.
  • Crisoles de perfil achaparrado cónicos
  • Composición de cerámica de aluminio
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Composición de cerámica de aluminio
Especificaciones
Material Cerámica de aluminio
Capacidad (métrico) 60mL
Product Type Crisol
Forma Cónicos