Learn More
Haldenwanger™ Crisol de fondo plano de cerámica de aluminio Alsint
Código de producto. 10292161
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
700 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10292161 700 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10292161 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALSINTTIEGEL*A/7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los crisoles Alsint 99.7 son una excelente opción para su uso en condiciones de alto desgaste, en aplicaciones de ingeniería química técnica y eléctrica, y en tecnología de alta temperatura.
  • Alta refractariedad (punto de fusión superior a 2000 °C)
  • Resistencia química a una amplia gama de sustancias
  • Las aplicaciones incluyen cultivo de cristales, procesos de fusión o recocido
  • Excelente para usar con recipientes de molino de bolas, bolas de molienda, boquillas con filtro o manguitos de protección de eje
  • Forma cilíndrica, base plana
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro interior (métrico) 75 mm
Material Cerámica de aluminio
Capacidad (métrico) 700 ml
Diámetro exterior (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 150 mm
Product Type Crisoles Alsint
Forma Cilindro