Learn More
Carburo de aluminio, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391569 50 g 50 g
11301579 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014038.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1299-86-1 | C3Al4 | 143.96 g/mol
Aluminum carbide is used as an abrasive material for cutting tools. It is also used to reduce metal oxides and to prepare aluminum nitride and methane. It and also finds use in metallurgy. Further, it acts as a catalyst and a drying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1299-86-1
Fórmula molecular C3Al4
Peso molecular (g/mol) 143.96
Número MDL MFCD00003425
Clave InChI CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum carbide, 1,3,5,7-tetraaluminahepta-3,4-dien-1,6-diyne, aluminum carbide,al4c3, al4c3 aluminum carbide, aluminum carbide, al4c3, aluminum carbide, powder, ∼325 mesh
PubChem CID 16685054
Nombre IUPAC 1,3,5,7-tetraaluminahepta-3,4-dien-1,6-diyne
SMILES [Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum carbide
Punto de fusión 2100°C (>2200° (decomposition))
Color Gris
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1394
Índice Merck 14,335
Información de solubilidad Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.36 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum carbide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..