Learn More
Sperian™ Cánister de aluminio RD40 Honeywell™
Código de producto. 11897040
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Modelo A2B2E2K2RD
Modelo A2B2P3RD
Modelo ABEK2P3RD
Modelo AXB2P3
Modelo HgP3
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
11897040 Modelo ABEK2P3RD cada uno
11857050 Modelo A2B2P3RD cada uno
11851781 Modelo HgP3 cada uno
11856950 Modelo AXB2P3 cada uno
12653123 Modelo A2B2E2K2RD cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11897040 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1784000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.29€
    34.15€ / paquete de 1
    Ahorro 63.14€
    64% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Sperian™ Honeywell™ Los filtros de aluminio RD40 están ubicados en una posición baja para evitar obstrucciones en el campo de visión.
  • El cuerpo fabricado de aluminio proporciona una óptima resistencia a peligros
  • Baja resistencia a la respiración
  • Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Canister
Certificaciones/conformidad C.E. Declaración de Conformidad- CE Categoría PPE- 3, Garantía de Calidad- ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 7549 A/12/23 PSA, Certificación CE- Certificación CE, Número de Certificación CE- 7549 A/12/23 PSA, Certificaciones- EN 14387, EN
Tipo de conexión RD40
Material Aleación de aluminio con cubierta de PE carbón activado e impregnado
Tipo de producto ALU RD40 A2B2E2K2P3
Para utilizar con (aplicación) Protección respiratoria contra amoníaco y derivados del amoníaco, partículas sólidas y líquidas
Para utilizar con (equipo) Mascarillacompleta equipada con un conector Rd40
Modelo Modelo ABEK2P3RD
Cantidad 1 unidad