Learn More
Isopropoxida de calcio de aluminio, 99,8 % (base de metales), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338038 100 mL 100 ml
11328038 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036594.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23275-27-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23275-27-6
Número MDL MFCD00143586
Sinónimo acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum calcium isopropoxide
Punto de ebullición 230°C to 240°C (4.0 mmHg)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.3
Porcentaje de pureza 99.8%
Forma física Líquida