Learn More
Bromuro de aluminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Bromide |
| CAS | 7727-15-3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | AlBr3 |
| Sinónimo | Aluminum Tribromide, Aluminum Tribromide (AlBr3), NSC 87608 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | Br[Al](Br)Br |
| Nombre IUPAC | tribromoalumano |
| Peso molecular (g/mol) | 266.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.7366 |