Learn More
Bromuro de aluminio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 100 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11396128 5 x 100 g 500 g
1 options
Código de producto. 11396128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011113.59
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-15-3 | AlBr{3}
Catalizador de alquilación, bromación e isomerización en síntesis orgánica. El bromuro de aluminio actúa como un ácido de Lewis fuerte y se utiliza en reacciones promovidas por el ácido de Lewis, como aberturas de anillos de epoxida. Se utiliza como catalizador para la reacción de alquilación Friedel-Crafts. También se aplica en reacciones de bromación e isomerización en síntesis orgánica. También se utiliza en la reacción de polimerización para preparar poli(o-xileno)a partir de benzociclobuteno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de alquilación, bromación e isomerización en síntesis orgánica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 265°C
Punto de fusión 97.5°C
CAS 7727-15-3
Forma física Sólido
Cantidad 5 x 100 g
Fórmula molecular AlBr{3}
Sinónimo Aluminum tribromide;
Porcentaje de pureza 98%