Learn More
Bromuro de aluminio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306138 100 g 100 g
11316138 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011113.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Catalizador de alquilación, bromación e isomerización en síntesis orgánica. El bromuro de aluminio actúa como un ácido de Lewis fuerte y se utiliza en reacciones promovidas por el ácido de Lewis, como aberturas de anillos de epoxida. Se utiliza como catalizador para la reacción de alquilación Friedel-Crafts. También se aplica en reacciones de bromación e isomerización en síntesis orgánica. También se utiliza en la reacción de polimerización para preparar poli(o-xileno)a partir de benzociclobuteno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-15-3
Fórmula molecular AlBr3
Peso molecular (g/mol) 266.69
Número MDL MFCD00003421
Clave InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Aluminum tribromide
Nombre IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 265°C
Nombre del producto químico o material Aluminum bromide
Punto de fusión 97.5°C
Color De naranja a blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.71
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de descomposición Reacts with water violently
Densidad 3.21 g/cm3