Learn More
Buerkle™ Frasco de transporte de aluminio UN
Código de producto. 10760763 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10760763 250 mL cada uno
10250082 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10760763 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03290250
En stock
Los frascos de aluminio para transporte con tapón de rosca se cierran de forma estanca y segura y están homologados como envase de construcción verificada para el grupo I (X). El código UN está impreso en color negro en los frascos.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con ojales, sellables|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Silver
Para utilizar con (aplicación) Para el transporte, aptos para alimentos
Incluye Ojales, sellado FKM/Viton
Altura con tapón (métrico) 118 mm
Material Aluminio
Closure Included Yes
Altura (métrico) 140 mm
Material del cierre Polipropileno con junta interior de aluminio
Diámetro (métrico) 65 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 8.45 oz.
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad UN 1B1/x/250