Learn More
Buerkle™ Frasco de transporte de aluminio UN
Código de producto. 10250082 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10250082 500 ml cada uno
10760763 250 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10250082 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03290500
En stock
Los frascos de aluminio para transporte con tapón de rosca se cierran de forma estanca y segura y están homologados como envase de construcción verificada para el grupo I (X). El código UN está impreso en color negro en los frascos.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con ojales, sellables|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Silver
Incluye Ojales, sellable
Altura con tapón (métrico) 143 mm
Material Aluminio
Closure Included Yes
Altura (métrico) 145 mm
Diámetro (métrico) 80 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 16.91 oz.
Forma Round
Certificaciones/conformidad Certificado UN 1B1/x/250 xx/D/BAM 9186