Learn More
Buerkle™ Frasco de transporte de aluminio UN
Código de producto. 10438521 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10438521 125 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10438521 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03290125
En stock
Los frascos de aluminio para transporte con tapón de rosca se cierran de forma estanca y segura y están homologados como envase de construcción verificada para el grupo I (X). El código UN está impreso en color negro en los frascos.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con ojales, sellables|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Silver
Incluye Ojales, sellable
Altura con tapón (métrico) 105 mm
Material Aluminio
Cantidad 1Each
Closure Included Yes
Altura (métrico) 95 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro interior del tubo (imperial) 1.97 in.
Capacidad (imperial) 4.23 oz.
Forma Sloped Shoulders
Certificaciones/conformidad UN 1B1/x/250
Tipo de producto Botella de transporte