Descripción
- Aluminio puro (material AL 99.5)
- Con ojales, sellables|
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1250 mL |
| Color | Silver |
| Descripción | Frasco de transporte |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para el transporte |
| Incluye | Con ojales, sellables |
| Altura con tapón (métrico) | 202 mm |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1/paq. |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |
| Closure Included | Yes |
| Mostrar más |