Learn More
Bochem™ Nueces de sujeción de aluminio
Description
- Fabricada con aluminio
- DIN 12895
- Tipo 1: tornillo de mariposa M8
Specifications
Specifications
| Material | Aluminio |
| Diámetro exterior (métrico) | 16,2 mm |
| Tipo de producto | Nueces de sujeción de aluminio |
| Tamaño de rosca | 8 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 0,09 kg |