Learn More
Horst™ Piezas vacías de aluminio
Código de producto. 10382362
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10382362 500 ml paquete de 25
1 options
Código de producto. 10382362 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 080615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.96€
    23.59€ / paquete de 25
    Ahorro 13.37€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Tipo de producto Piezas vacías de aluminio
Para utilizar con (aplicación) Para mantas calefactoras