Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad en blanco
Código de producto. 11791326 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11791326 Rojo 1 paquete
15663517 Verde paquete de 5
11791316 Verde 1 paquete
15653517 Plata paquete de 5
11771316 Plata 1 paquete
15633527 Rojo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11791326 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 265399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00€
    77.82€ / paquete de 1
    Ahorro 11.18€
    12% Descuento
En stock
Combine estos candados en blanco con sus propias etiquetas personalizadas.
  • Aluminio
  • Se pueden aplicar 6 candados
Especificaciones
Tipo de producto Candados de bloqueo de seguridad en blanco
Alternate Part Number 265399
Color Rojo
Material Aluminio
Fondo (métrico) 4,7 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Para candados de bloqueo de seguridad en blanco
Altura (métrico) 184,1 mm
Cantidad 5 paquete
Intervalo de temperatura (métrico) −30° hasta +175 °C
Anchura (métrico) 76,2 mm