Descripción
- Para determinación de la humedad en el carbón
- Cubeta con fondo de aluminio plano con tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 8 mL |
| Material | Aluminio |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Incluye | Tapa |
| Altura (métrico) | 19 mm |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |