Learn More
Antimonido de aluminio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355767 5 g 5 g
11365767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043455.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
En tecnología de semiconductores
In semiconductor technology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25152-52-7
Fórmula molecular AlSb
Peso molecular (g/mol) 148.742
Número MDL MFCD00014154
Clave InChI LVQULNGDVIKLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum antimonide, unii-5yy752fd6d, aluminum, compd. with antimony 1:1, aluminiumantimonid
PubChem CID 91307
Nombre IUPAC aluminalidinoestibano
SMILES [Al]#[Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum antimonide
Punto de fusión 1050°C
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.73
Porcentaje de pureza 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum antimonide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..