Learn More
Cole-Parmer™ Picnómetro de aleación de aluminio
Código de producto. 11796088 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11796088 115 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11796088 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3800100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mecanizado a partir de barras sólidas para una mayor suavidad e integridad de la superficie. El picnómetro de aleación de aluminio Cole-Parmer™ está diseñado de manera firme para soportar la presión necesaria para las pruebas de gravedad específica semifluidas.
  • Cada pieza del instrumento está cortada a partir de barras sólidas para garantizar la ausencia de fosas o cavidades
  • Las tolerancias de fabricación cercanas garantizan que el material de prueba no se forzará en hilos
Especificaciones
Cantidad 1Each
Diámetro (métrico) 5,1cm
Capacidad (métrico) 115 ml
Altura (métrico) 2,5 cm
Material Aleación de aluminio
Tipo de producto Picnómetro