Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad con etiqueta de aleación de aluminio
Código de producto. 15603527 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
No utilizar
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
15603527 NICHT SCHALTEN paquete de 5
15693517 No utilizar paquete de 5
11751326 No utilizar 1 paquete
15613527 NIET BEDIENEN paquete de 5
11771326 NIET BEDIENEN 1 paquete
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER paquete de 5
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15603527 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 265391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    152.67€ / paquete de 5
    Ahorro 14.33€
    8% Descuento
En stock
Una combinación de bloqueo y etiquetado.
  • Permita que un solo empleado bloquee y dé servicio al equipo sin tener candados y etiquetas separadas
  • Utilice rotuladores permanentes o no permanentes para escribir en las etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Color Rojo
Material Aleación de aluminio anodizado
Fondo (métrico) 4,7 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 8 mm
Texto mostrado NICHT SCHALTEN
Para utilizar con (aplicación) Para candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Altura (métrico) 184,1 mm
Cantidad 5 paquete
Anchura (métrico) 76,2 mm