Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad con etiqueta de aleación de aluminio
Código de producto. 11751326
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
No utilizar
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado unitSize
11751326 No utilizar 1 paquete
15693517 No utilizar paquete de 5
11771326 NIET BEDIENEN 1 paquete
15613527 NIET BEDIENEN paquete de 5
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER paquete de 5
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 paquete
11761326 NICHT SCHALTEN 1 paquete
15603527 NICHT SCHALTEN paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11751326 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 265390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    118.44€ / paquete de 1
    Ahorro 19.56€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una combinación de bloqueo y etiquetado.
  • Permita que un solo empleado bloquee y dé servicio al equipo sin tener candados y etiquetas separadas
  • Utilice rotuladores permanentes o no permanentes para escribir en las etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Alternate Part Number NO OPERE EL CIERRE DE BLOQUEO ROJO/ALUMINIO PK5
Color Rojo
Material Aleación de aluminio anodizado
Fondo (métrico) 4,7 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 8 mm
Texto mostrado No utilizar
Para utilizar con (aplicación) Para candados de bloqueo de seguridad etiquetados
Altura (métrico) 184,1 mm
Cantidad 5 paquete
Anchura (métrico) 76,2 mm