Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de aluminio de todas las capas
Código de producto. 10640523
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
55 cm
85 cm
150 cm
Capacidad (métrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10640523 150 cm 260 mL cada uno
10497461 55 cm 70 mL 1 PCS
10036281 85 cm 130 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10640523 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53172150
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
El Tomamuestras de Aluminio de Todas las Capas Buerkle™ permite recoger muestras de cada capa del recipiente.
  • Aluminio
  • El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
  • Materiales ultrapuros
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
  • Con tubo interior abierto, sin cámaras separadas y gran volumen de muestreo
  • Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de todas las capas
Material Aluminio
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye 5 Aberturas y tubo interior abierto
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (imperial) 8.79 oz.
Capacidad (métrico) 260 mL
Certificaciones/conformidad Norma DIN ISTA
Para utilizar con (aplicación) Apto para el uso con alimentos
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 150 cm