Description
- Aluminio
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
- Con tubo interior abierto, sin cámaras separadas y gran volumen de muestreo
- Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Muestreador de todas las capas |
| Material | Aluminio |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | 3 Aberturas y tubo interior abierto |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Capacidad (métrico) | 70 mL |
| Certificaciones/conformidad | Norma DIN ISTA |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso con alimentos |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 55 cm |