Learn More
Aluminio, Al/Mg, AA 6065, A96065, ARMI ∣MBH
Descripción
Aluminio, Al/Mg, AA 6065, A96065, Ø 50x17 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beryllium/Nickel/Tin/Lead/Chromium/Titanium/Manganese/Zirconium/Zinc/Copper/Silicon/Iron/Magnesium/Bismuth |
| CAS | 7429-90-5 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 0.0011 %/Nickel 0.0144 %/Tin 0.0251 %/Lead 0.031 %/Chromium 0.0759 %/Titanium 0.112 %/Manganese 0.131 %/Zirconium 0.144 %/Zinc 0.164 %/Copper 0.214 %/Silicon 0.495 %/Iron 0.74 %/Magnesium 1.18 %/Bismuth 1.27 % |