Learn More
Acrilato de aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335017 5 g 5 g
11315017 25 g 25 g
11325017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042003.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15743-20-1 | C9H12AlO6 | 243.171 g/mol
Aluminum acrylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15743-20-1
Fórmula molecular C9H12AlO6
Peso molecular (g/mol) 243.171
Número MDL MFCD00078421
Clave InChI UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum acrylate
PubChem CID 131874419
Nombre IUPAC aluminio; ácido prop-2-enoico
SMILES C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum acrylate
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride. Miscible with alcohol,ether,ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.17
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..