Learn More
Acetato de aluminio, hidrato básico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424713 100 g 100 g
11434713 500 g 500 g
11444713 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11620.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.47€
    35.65€ / 100 g
    Ahorro 8.82€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Aluminum acetate, basic hydrate is used in medicine as an astringent and an antiseptic. It is also used as a mordant in dyeing, waterproofing and fireproofing agent. Further, it acts as a disinfectant in embalming and a dusting powder. In addition to this, it is used in antiperspirants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de aluminio, hidrato básico se utiliza en medicina como astringente y antiséptico. También se utiliza como mordiente en el teñido, como agente resistente al agua e ignífugo. Además, actúa como desinfectante en el embalsamamiento y polvo para limpiar. Además de esto, se utiliza en antitranspirantes.
Solubilidad
Insoluble en agua
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-03-0
Fórmula molecular C4H7AlO5
Peso molecular (g/mol) 162.08
Número MDL MFCD00008688
Clave InChI HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Acetate, Basic Hydrate
Nombre de nota Basic hydrate
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,344
Información de solubilidad Insoluble in water
Nombre IUPAC (acetyloxy)(hydroxy)alumanyl acetate
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum acetate, basic hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum acetate, basic hydrate