Learn More
Aluminum Acetate, Basic, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15672940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15672940 100 g Poly Bottle 100 g
1 options
Código de producto. 15672940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 289825100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Acetate, Basic
CAS 142-03-0
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C4H7AlO5
Fórmula lineal Al(OH)(C2H3O2)2
Número MDL MFCD00008688
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
Clave InChI HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Nombre IUPAC (acetyloxy)(hydroxy)alumanyl acetate
Peso molecular (g/mol) 162.08
PubChem CID 18502856
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.08g/mol
Envase Poly Bottle