Learn More
Aluminio, solución estándar de AAS, Al 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11387758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387758 100 mL 100 ml
11465000 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033557.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55.067 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11145-27-0
Fórmula molecular AlSi
Peso molecular (g/mol) 55.067
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9793685
Nombre IUPAC aluminio; silicona
SMILES [Al].[Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Densidad 1g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum, AAS standard solution, Specpure, Al 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid