Learn More
2,4-Pentanodionato de aluminio, + 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445290 100 g 100 g
11425290 5 g 5 g
11435290 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044538.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13963-57-0
Fórmula molecular C15H21AlO6
Peso molecular (g/mol) 324.31
Número MDL MFCD00000013
Clave InChI KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Sinónimo Aluminum acetylacetonate
Nombre IUPAC 4-({bis[(4-oxopent-2-en-2-il)oxi]alumanil}oxi)pent-3-en-2-ona
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 192°C to 194°C
Densidad 1.27 g/mL
Punto de ebullición 314°C to 316°C
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 g
Número UN UN3467
Beilstein 4157942
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.31
Porcentaje de pureza ≥99.995%
Forma física Polvo