Learn More
Masterflex™ Cartucho de válvula de giro de aluminio 16
Código de producto. 15334384 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
6201 mL/min
De 0 a 200 mL/min
De 1001 a 2500 mL/min
Caudal:
650 mL/min
De 0 a 6 mL/min
De 30 a 70 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Caudal Tamaño de la unidad
15334384 6201 mL/min 650 mL/min cada uno
15207228 De 1001 a 2500 mL/min De 30 a 70 mL/min cada uno
15297218 De 0 a 200 mL/min De 0 a 6 mL/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15334384 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0321864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    110.77€ / paquete de 1
    Ahorro 30.23€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Especificaciones
Descripción Intervalo 6
Para utilizar con (equipo) Sistemas de marcos de aluminio
Tipo Cartucho de válvula de giro 16
Caudal de aire 6201 mL/min
Caudal 650 mL/min