Learn More
Masterflex™ Cartucho de válvula de giro de aluminio 16
Código de producto. 15207228
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
6201 mL/min
De 0 a 200 mL/min
De 1001 a 2500 mL/min
Caudal:
650 mL/min
De 0 a 6 mL/min
De 30 a 70 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Caudal unitSize
15207228 De 1001 a 2500 mL/min De 30 a 70 mL/min cada uno
15297218 De 0 a 200 mL/min De 0 a 6 mL/min cada uno
15334384 6201 mL/min 650 mL/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 15207228 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 0321862
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Especificaciones
Descripción Intervalo 4
Para utilizar con (equipo) Sistemas de marcos de aluminio
Tipo Cartucho de válvula de giro 16
Caudal de aire De 1001 a 2500 mL/min
Caudal De 30 a 70 mL/min