Learn More
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478366 250 g 250 g
11458366 10 g 10 g
11468366 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15401.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473.438 g/mol
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un potente inhibidor de la ribonucleasa y la topoisomerasa II al impedir la unión del ácido nucleico a la enzima. Estimula los procesos de fosforilación de tirosina incluyendo la vía Jak2/STAT5 en las células de linfoma NB2, ErbB4 en las células de neuroblastoma, y MAP quinasas, proteínas Shc, fosfatidilinositol 3-quinasa y la fosfolipasa C en células PC12. El ácido aurintricarboxílico inhibe la apoptosis en muchos tipos de células.
Solubilidad
Soluble en agua (800 g/L).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-58-4
Fórmula molecular C22H23N3O9
Peso molecular (g/mol) 473.438
Número MDL MFCD00040925
Clave InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Aurintricarboxylic acid triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nombre IUPAC triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220°C to 225°C (decomposition)
Olor Odorless
Índice Merck 14,322
Información de solubilidad Soluble in water(800g/L).
pH 5.3
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44