Learn More
Tri-sec-butóxido de aluminio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935811 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10405365 100 g Frasco de vidrio 100 g
10308240 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11935811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191210025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2269-22-9 | C12H27AlO3 | 246.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2269-22-9
Fórmula molecular C12H27AlO3
Peso molecular (g/mol) 246.33
Número MDL MFCD00009327
Clave InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
Nombre IUPAC aluminio; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum tri-sec-butoxide
Color Amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 200.0°C to 206.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Al)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [C2H5CH(CH3)O]3Al
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1567
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Viscosidad 1800 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.