Learn More
Lámina delgada de aluminio, aprox. 0,5 mm de grosor, técnica, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10447630 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
10447630 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10447630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1690/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris-plata
CAS 7429-90-5
Punto de fusión 660°C
Punto de ebullición 2327°C
Cantidad 250 g
Envase Recipiente de plástico
Formulario Sólido de varias formas
Fórmula molecular Al
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nombre IUPAC aluminium
Peso molecular (g/mol) 26.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.97g/mol