Learn More
Aluminum, Technical, metal flake, Fisher Chemical
Código de producto. 11493653 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
250g
Código de producto.
11493653 250g
1 options
Código de producto. 11493653 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1600/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gray-Silver
CAS 7429-90-5
Punto de fusión 660°C
Punto de ebullición 2327°C
Cantidad 250 g
Formulario Solid
Fórmula molecular Al
Número MDL 134029
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.97g/mol