Learn More
Sulfato de aluminio hexadecahidrato, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10233850 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 KG
10233850 2 kg 2 KG
1 options
Código de producto. 10233850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/2520/61
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 86°C
CAS 16828-11-8
Color Blanco
pH 2.5
Forma física Sólido
Cantidad 2 kg
Fórmula molecular Al2H22O20S3
Número MDL 149137
Clave InChI JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC tris(ácido sulfúrico) de dialuminio octahidrato
Peso molecular (g/mol) 492.30
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1358g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.