Learn More
Solución estándar de aluminio, para AAS, 1 mg/ml de Al en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10607162 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10607162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195805000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Al in 0.5N HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Polvo
Fórmula molecular AlH18N3O18
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Al(3+) in 2 to 5% HNO3
Número MDL MFCD00134029
Color Amarillo
Punto de fusión -3.0°C
Índice Merck 15, 347
Punto de ebullición 101.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Nombre IUPAC aluminio; trinitrato; nonahidrato
Peso molecular (g/mol) 375.129
PubChem CID 24567
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.13
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium standard solution, 1 mg/ml Al in 2 to 5% HNO3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid