Learn More
Polvo de aluminio, grueso, sin grasa, técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11413663 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
11413663 250 g 250 GR
10345120 500 g 500 GR
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11413663
Marca: Fisher Chemical A/1610/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Fórmula molecular Al
Número MDL 134029
Especificaciones
Color Gris a plata
Punto de fusión 660°C
Punto de ebullición 2467°C
Cantidad 250 g
Envase Tarro de cristal
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.98g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium metal, fine powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.