Learn More
Sulfato de potasio y aluminio, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15572353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15572353 1 kg 1 Kg
15582353 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15572353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458990010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-67-1
Fórmula molecular AlKO8S2
Peso molecular (g/mol) 258.21
Clave InChI GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
Nombre IUPAC aluminio;potasio;disulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 200.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum potassium sulfate
Punto de fusión 92.0°C
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.21
Porcentaje de pureza ≥90% (Complexometry)
Grado Pure
Pérdida por secado 1% max.