Learn More
Sulfato de aluminio y potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11443713 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443713 500 g 500 GR
10765321 1 kg 1 KG
10588410 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443713 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/2400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sulfato de aluminio y potasio, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Número MDL 149143
Especificaciones
Punto de fusión 92°C
Color Blanco
pH 3.0 to 3.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular AlKO8S2·12H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo