Learn More
Sulfato de aluminio y potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10765321 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
500 GR
10765321 1 kg 1 KG
11443713 500 g 500 GR
10588410 3 kg 3 KG
3 options
Código de producto. 10765321
Marca: Fisher Chemical A/2400/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sulfato de aluminio y potasio, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Peso molecular (g/mol) 474.37
Número MDL 149143
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC aluminio(3+) y potasio disulfato dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 92°C
Color Blanco
pH 3.0 to 3.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular AlH24KO20S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo