Learn More
Sulfato potásico de aluminio dodecahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10301601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10301601 5 g Frasco de vidrio 5 g
10647411 500 g Frasco de plástico 500 g
10647454 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10301601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423260050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlKO8S2·12H2O
Peso molecular (g/mol) 474.39
Número MDL MFCD00149143
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 92°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal AlK(SO4)2·12H2O
Índice Merck 15, 354
Información de solubilidad Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS