Learn More
Fosfato de aluminio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215181 500 g Frasco de vidrio 500 g
10061581 100 g Frasco de vidrio 100 g
11984291 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344445000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-30-7
Fórmula molecular AlO4P
Peso molecular (g/mol) 121.95
Clave InChI ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
Nombre IUPAC aluminio;fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum phosphate
Punto de fusión >1500.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula lineal AlPO4
Índice Merck 15,352
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.95
Grado Pure