Learn More
Óxido de aluminio, para cromatografía, básico, Brockmann I, 40-300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Envase Conditionnement
10730701 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10378193 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10388433 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10730701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    80.65€ / 1 Kg
    Ahorro 12.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Óxido de aluminio, Al2O3, número CAS 1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxita, alfa-alúmina, óxido de aluminio, óxido de aluminio, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O <0,4 %, 2977,0 °C, blanco, 3,9700 g/ml, 215-691-6, 300 ppm máx.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Punto de ebullición 2977.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2030.0°C
Color Blanco
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.97
Densidad 3.9700g/mL
Fórmula lineal Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Índice Merck 15, 350
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Cromatografía
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.