Learn More
Óxido de aluminio, para cromatografía, ácido, Brockmann I, 40-300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2980.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide |
| Punto de fusión | 2030.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 4.0 to 5.0 (5% aq. suspension, stirred) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | Al2O3 |
| Fieser | 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 |
| Mostrar más |