Learn More
Óxido de aluminio, +99,7 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10137713 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10441641 250 g Frasco de plástico 250 g
10042820 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10137713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    123.65€ / 5 Kg
    Ahorro 13.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2977.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2030.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Fórmula lineal AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Índice Merck 15, 350
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic,solvents,difficultly soluble in mineral acids
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.97
Densidad 3.9700g/mL