Learn More
Nitrato de aluminio nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Punto de fusión | 73.0°C |
| pH | 2.5 to 3.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
| Fórmula molecular | AlN3O9·9H2O |
| Fórmula lineal | Al(NO3)3·9H2O |
| Índice Merck | 15,347 |
| Show More |
Safety and Handling
- Aluminium nitrate nonahydrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.